Läs mer
Nomegestrol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nomegestrol acetate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-13-11-20-18(17-6-5-16(26)12-19(13)17)7-9-22(4)21(20)8-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25/h11-12,17-18,20-21H,5-10H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 370.2144 |