Läs mer
Nomegestrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nomegestrol |
| CAS | 58691-88-6 |
| Molekylformel | C21 H28 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 17-Hydroxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-diene-3,20-dione, Monaco, Nomegestrol, TX 071, Thermex |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-12-10-18-16(15-5-4-14(23)11-17(12)15)6-8-20(3)19(18)7-9-21(20,24)13(2)22/h10-11,15-16,18-19,24H,4-9H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-6,13-dimethyl-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.45 |
| Formel vikt | 328.2038 |