Läs mer
Nomifensine-d3 Maleic Acid Salt, TRC
Produktkod. 30479611
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479611 5 mg
30467055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6359525MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795140-41-8
Molekylformel C20H19D3N2O4
Molekylvikt (g/mol) 357.42
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-2-(methyl-d3)-4-phenyl-8-isoquinolinamine (2Z)-2-Butenedioate, (8-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-(methyl-d3)-4-phenylisoquinoline (Z)-2-Butenedioate, (±)-Nomifensine-d3 Hydrogen Maleate, Alival-d3, HOE 984-d3, Hostalival-d3, Merital-d3, NSC 289114-d3, Neurolene-d3, Nomifensine-d3 Hydrogen Maleate, Nomifensine-d3 Maleate, Psicronizer-d3
LEDER O=C(O)/C=[C]\C(O)=O.NC1=C2C(C(C3=CC=CC=C3)CN(C([2H])([2H])[2H])C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nomifensine-d3 Maleic Acid Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18N2.C4H4O4/c1-18-10-14(12-6-3-2-4-7-12)13-8-5-9-16(17)15(13)11-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,14H,10-11,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3;