Läs mer
Nomifensine maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Nomifensine maleate is a selective inhibitor of dopamine uptake, used in adult attention deficit disorder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nomifensine maleate |
| CAS | 32795-47-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (±)-Nomifensine maleat |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 80 mg/mL (225.73 mM) ∣H2O : 2.2 mg/mL (6.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=CC=CC2=C1CN(C)CC2C3=CC=CC=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.4 |
| Visa mer |