Läs mer
Nomifensine, MedChemExpress
Produktkod. 16448616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448616 100 mg
16444547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Nomifensine is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, increases the amount of synaptic norepinephrine and dopamine available to receptors by blocking the dopamine and norepinephrine reuptake transporters.
Nomifensine is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, increases the amount of synaptic norepinephrine and dopamine available to receptors by blocking the dopamine and norepinephrine reuptake transporters.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nomifensine
CAS 24526-64-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18N2
Kvantitet 100 mg
Synonym (±)-Nomifensin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.59 mM)
LEDER NC1=CC=CC2=C1CN(C)CC2C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 238.33
Formel vikt 238.33
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation