Läs mer
Nomilin (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nomilin |
| CAS | 1063-77-0 |
| Molekylformel | C28 H34 O9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Oxireno[4,4a]-2-benzopyrano[6,5-g][2]benzoxepin-3,5,9(3aH,4bH,6H)-trione','11-(acetyloxy)-1-(3-furanyl)decahydro-4b,7,7,11a,13a-pentamethyl-','(1S,3aS,4aR,4bR,6aR,11S,11aR,11bR,13aS)-, Nomilin (6CI,7CI), Obacunoic acid','1-(acetyloxy)-1,2-dihydro-','ε-lactone, Oxireno[4,4a]-2-benzopyrano[6,5-g][2]benzoxepin-3,5,9(3aH,4bH,6H)-trione','1-(3-furyl)decahydro-11-hydroxy-4b,7,7,11a,13a-pentamethyl-','acetate (8CI), (1S,3aS,4aR,4bR,6aR,11S,11aR,11bR,13aS)-11-(Acetyloxy)-1-(3-furanyl)decahydro-4b,7,7,11a,13a-pentamethyloxireno[4,4a]-2-benzopyrano[6,5-g][2]benzoxepin-3,5,9(3aH,4bH,6H)-trione, NSC 297134, Oxireno[4,4a]-2-benzopyrano[6,5-g][2]benzoxepin-3,5,9(3aH,4bH,6H)-trione','11-(acetyloxy)-1-(3-furanyl)decahydro-4b,7,7,11a,13a-pentamethyl-','[1S-(1α,3aα,4aS*,4bβ,6aα,11α,11aβ,11bα,13aα)]- |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O9/c1-14(29)34-19-12-20(31)36-24(2,3)17-11-18(30)27(6)16(26(17,19)5)7-9-25(4)21(15-8-10-33-13-15)35-23(32)22-28(25,27)37-22/h8,10,13,16-17,19,21-22H,7,9,11-12H2,1-6H3/t16-,17+,19+,21+,22-,25+,26-,27+,28-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC(=O)OC(C)(C)[C@@H]2CC(=O)[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]4(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]5O[C@@]345)c6cocc6)[C@@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.56 |
| Formel vikt | 514.2203 |