Läs mer
Cole-Parmer™ Icke-DEHP Flexelene Flexibel slang
Produktkod. 11750459
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Maximalt tryck:
220 psi
240 psi
320 psi
420 psi
450 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck unitSize
11750459 1,6 mm 3,2 mm 420 psi Varje
11790459 9,6 mm 12,7 mm 240 psi Varje
11770459 4,8 mm 7,9 mm 320 psi Varje
11760459 3 mm 6,4 mm 450 psi Varje
11780459 6,4 mm 9,5 mm 220 psi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11750459 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9615500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta Flexelene Flexibel polyetenslang kombinerar de utmärkta inerta egenskaperna hos polyetenslangar med flexibiliteten hos en mjukare slang för applikationer som livsmedels- och dryckesbehandling, instrumentering, överföring av rent vatten och vattenkonditionering.
  • Utan mjukgörare
  • 78 (A) durometer hårdhet
  • Nötnings- och kemikaliebeständig
  • Kan användas med hullingförsedda beslag
  • Sterilisera med etylenoxid (ETO)
  • Tillhandahålls i längder på 100 fot
  • Temperaturintervall från& minus;40 &grader; till& plus;76 grader;&C
  • Tillverkad med föreningar listade av NSF Internationella standarder 51 och 61, FDA-kompatibla
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF International Standards 51 och 61, och är FDA
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Total längd (metrisk) 30.48 m
För användning med (applikation) Bearbetning av mat och dryck, instrumentering, överföring av rent vatten, vattenkonditionering
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Motståndsegenskaper Nötning, kemisk
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Färg Genomskinligt
Hårdhet 78 (Shore A)
Maximalt tryck 420 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 76 °C