Läs mer
Cole-Parmer™ Icke-DEHP Flexelene Flexibel slang
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
Maximalt tryck:
220 psi
240 psi
320 psi
420 psi
450 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utan mjukgörare
- 78 (A) durometer hårdhet
- Nötnings- och kemikaliebeständig
- Kan användas med hullingförsedda beslag
- Sterilisera med etylenoxid (ETO)
- Tillhandahålls i längder på 100 fot
- Temperaturintervall från& minus;40 &grader; till& plus;76 grader;&C
- Tillverkad med föreningar listade av NSF Internationella standarder 51 och 61, FDA-kompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NSF International Standards 51 och 61, och är FDA |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | Polyeten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.4 mm |
| Total längd (metrisk) | 30.48 m |
| För användning med (applikation) | Bearbetning av mat och dryck, instrumentering, överföring av rent vatten, vattenkonditionering |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Motståndsegenskaper | Nötning, kemisk |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |