Läs mer
Cole-Parmer™ Icke-DEHP Flexelene Flexibel slang
Produktkod. 11780459
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
Maximalt tryck:
220 psi
240 psi
320 psi
420 psi
450 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11780459
Brand: Cole-Parmer™ 9615506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta Flexelene Flexibel polyetenslang kombinerar de utmärkta inerta egenskaperna hos polyetenslangar med flexibiliteten hos en mjukare slang för applikationer som livsmedels- och dryckesbehandling, instrumentering, överföring av rent vatten och vattenkonditionering.
  • Utan mjukgörare
  • 78 (A) durometer hårdhet
  • Nötnings- och kemikaliebeständig
  • Kan användas med hullingförsedda beslag
  • Sterilisera med etylenoxid (ETO)
  • Tillhandahålls i längder på 100 fot
  • Temperaturintervall från& minus;40 &grader; till& plus;76 grader;&C
  • Tillverkad med föreningar listade av NSF Internationella standarder 51 och 61, FDA-kompatibla
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF International Standards 51 och 61, och är FDA
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 9.5 mm
Total längd (metrisk) 30.48 m
För användning med (applikation) Bearbetning av mat och dryck, instrumentering, överföring av rent vatten, vattenkonditionering
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Motståndsegenskaper Nötning, kemisk
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Färg Genomskinligt
Hårdhet 78 (Shore A)
Maximalt tryck 220 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 76 °C