Läs mer
Cole-Parmer™ Icke-DEHP Flexelene Flexibel slang
Beskrivning
- Utan mjukgörare
- 78 (A) durometer hårdhet
- Nötnings- och kemikaliebeständig
- Kan användas med hullingförsedda beslag
- Sterilisera med etylenoxid (ETO)
- Tillhandahålls i längder på 100 fot
- Temperaturintervall från& minus;40 &grader; till& plus;76 grader;&C
- Tillverkad med föreningar listade av NSF Internationella standarder 51 och 61, FDA-kompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NSF International Standards 51 och 61, och är FDA |
| Diameter (metrisk) Inre | 9,6 mm |
| Material | Polyeten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12,7 mm |
| Total längd (metrisk) | 30.48 m |
| För användning med (applikation) | Bearbetning av mat och dryck, instrumentering, överföring av rent vatten, vattenkonditionering |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Motståndsegenskaper | Nötning, kemisk |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |