Läs mer
Masterflex™ Icke-DEHP flexibel PVC-labslang
Produktkod. 13214419
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Maximalt tryck:
21 psi
25 psi
28 psi
31 psi
36 psi
43 psi
49 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Maximalt tryck unitSize
13214419 4,8 mm 31 psi Varje
13284419 8 mm 21 psi Varje
13294419 8 mm 28 psi Varje
13264419 6,4 mm 25 psi Varje
13204419 3,2 mm 31 psi Varje
13214429 8 mm 36 psi Varje
13224419 3,2 mm 43 psi Varje
13284409 1,6 mm 49 psi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13214419 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9550508
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna PVC-slang för överföring av vätskor, gaser och oorganiska kemikalier som finns i laboratorie-, färg-, pigment- och tvåldispenseringsapplikationer. Cole-Parmer™ Icke-DEHP PVC-labslang är idealisk för analysinstrument och allmän laboratorieanvändning.
  • Ogiftig DEHP-fri formulering
  • Smidig, små böjradier
  • Transparent; möjliggör visuell inspektion och flödesövervakning
  • Certifieringar: FDA-kompatibel, Proposition 65, REACH
  • Temperaturområde:– 50 till 73 °C
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, proposition 65, REACH
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm
Material Tygon
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Analytiska instrument, allmänt laboratorium, användning för överföring av vätskor, gaser och oorganiska kemikalier som finns i laboratorie-, färg-, pigment- och tvåldispenseringsapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 31 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C