Läs mer
Masterflex™ Icke-DEHP Labslang
Produktkod. 13294409
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
13294409 4 mm Varje
1 options
Produktkod. 13294409 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9550502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för överföring av vätskor, gaser och oorganiska kemikalier som finns i laboratorie-, färg-, pigment- och tvåldispenseringsapplikationer. Cole-Parmer™ Icke-DEHP Lab Tubing är idealisk för analysinstrument och allmänna laboratoriebehov.
  • Ogiftig DEHP-fri formulering
  • Smidig, små böjradier
  • Transparent; möjliggör visuell inspektion och flödesövervakning
  • Certifieringar: FDA-kompatibel, Proposition 65, REACH
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (metrisk) 15.25 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 32 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C