Läs mer
Masterflex™ Icke-DEHP-rör
Produktkod. p-8001161
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
19,1 mm
Förpackningsstorlek:
50fot
Produktkod. 15477633
Brand: Masterflex™ 9566606
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, REACH, ISO 10993
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material Tygon
Diameter (metrisk) Yttre 19,1 mm
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Farmaceutiska och biotekniska forskningsapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -42 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 55 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C