Läs mer
Globe Scientific Icke-graderade skruvlockslagerrör
Produktkod. 31922827 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31922827 5 mL
1 options
Produktkod. 31922827 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 6038
Beräknad leverans: 04-01-2027
Designad för förvaring och transport av biologiskt material. Globe Scientific Icke-graderade skruvtopps-lagringsrör är tillverkade av giftfri polypropen och erbjuder styrka och klarhet. Flaskan har yttre gängor som ger en slät och enhetlig inre yta som minskar risken för kontaminering.
  • För lagring och transport av biologiskt material
  • Tillverkad av giftfritt polypropen (PP) för att erbjuda styrka och klarhet
  • Yttre gängor ger en slät och jämn inre yta som minskar risken för kontaminering
  • Skruvlocken är också konstruerade av polypropen för att ge samma expansionskoefficient som rören
  • Skruvkorkor säljs separat (21-200-103)
  • Rund botten
Beställningsinfo
Skruvkorkor (21200103) säljs separat
Specifikationer
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Bottenform Rund
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Kvantitet 1000/Säck
Sterilitet Non-sterile
Graderad No
Förslutningstyp Skruvlock (ingår ej)
Produkttyp Lagringsrör