Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Klassisk
Produktkod. 10223352
Kvantitet:
100-pack
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 10223352
Brand: QIAGEN WB120205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av biologiska prover. Icke-indikerande QIAcard FTA Klassisk med 4 provområden per kort.
  • QIAcard FTA Klassiskt format med 4 punktområden för att samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera färgade prover som blod.
  • FTA teknologin möjliggör celllys vid kontakt, denaturerar proteiner och omedelbar stabilisering och skydd av nukleinsyror.
Specifikationer
Beskrivning Samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera blodprover med icke-indikerande FTA Klassiska kort.
Formatera Kort
Provtyp Blod
För användning med (utrustning) Direkt STR-förstärkning
För användning med (applikation) Forensics, Transgen identifiering, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Livsmedels- och jordbrukstestning, Läkemedelsupptäckt, Genomik, STR-analys, Djuridentifiering, Helgenomförstärkning, Molekylärbiologi
Antal prover 4
Produkttyp FTA Klassiskt kort
Kvantitet 100-pack
Provvolym 125 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • FTA Classic Card with 4 sample areas, 100 pack
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cellulose, sodium dodecyl sulphate, trometamol