Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Klassisk
Kvantitet:
100-pack
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av biologiska prover. Icke-indikerande QIAcard FTA Klassisk med 4 provområden per kort.
- QIAcard FTA Klassiskt format med 4 punktområden för att samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera färgade prover som blod.
- FTA teknologin möjliggör celllys vid kontakt, denaturerar proteiner och omedelbar stabilisering och skydd av nukleinsyror.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera blodprover med icke-indikerande FTA Klassiska kort. |
| Formatera | Kort |
| Provtyp | Blod |
| För användning med (utrustning) | Direkt STR-förstärkning |
| För användning med (applikation) | Forensics, Transgen identifiering, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Livsmedels- och jordbrukstestning, Läkemedelsupptäckt, Genomik, STR-analys, Djuridentifiering, Helgenomförstärkning, Molekylärbiologi |
| Antal prover | 4 |
| Produkttyp | FTA Klassiskt kort |
| Kvantitet | 25-pack |
| Provvolym | 125 mL |