Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Klassisk
Produktkod. p-4903111
Kvantitet:
100-pack
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11310854
Brand: QIAGEN WB120305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av biologiska prover. Icke-indikerande QIAcard FTA Klassisk med 4 provområden per kort.
  • QIAcard FTA Klassiskt format med 4 punktområden för att samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera färgade prover som blod.
  • FTA teknologin möjliggör celllys vid kontakt, denaturerar proteiner och omedelbar stabilisering och skydd av nukleinsyror.
Specifikationer
Beskrivning Samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera blodprover med icke-indikerande FTA Klassiska kort.
Formatera Kort
Provtyp Blod
För användning med (utrustning) Direkt STR-förstärkning
För användning med (applikation) Forensics, Transgen identifiering, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Livsmedels- och jordbrukstestning, Läkemedelsupptäckt, Genomik, STR-analys, Djuridentifiering, Helgenomförstärkning, Molekylärbiologi
Antal prover 4
Produkttyp FTA Klassiskt kort
Kvantitet 25-pack
Provvolym 125 mL