Läs mer
Icke-metallisk standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/ml i 5% HCl, tr. HF, VHG™
Beskrivning
Icke-metallisk standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/ml i 5% HCl, översatt HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| CAS | 7723-14-0, 7782-49-2, 7440-42-8, 13494-80-9, 7704-34-9, 7440-21-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 99.96 μg/mL/Selenium 99.97 μg/mL/Boron 99.99 μg/mL/Tellurium 99.99 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Silicon 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL |