Learn More
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 30003171
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30003171 500 mL 500mL
30003022 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003171 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSM25A500
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Non-Metals Standard: As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100 μg/mL in 5% HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic
CAS 7723-14-0, 7782-49-2, 7440-42-8, 13494-80-9, 7704-34-9, 7440-21-3
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Phosphorus/Selenium/Boron/Tellurium/Sulfur/Silicon/Arsenic
Shipping Condition Room Temperature
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantity 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 99.96 μg/mL/Selenium 99.97 μg/mL/Boron 99.99 μg/mL/Tellurium 99.99 μg/mL/Sulfur 100 μg/mL/Silicon 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.