Läs mer
Thermo Scientific™ Utbytespatroner för vattenavjoniserande plast utan tryck
Produktkod. 10593634 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Flödeshastighet:
100 l/timme
50 l/timme
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10593634 100 l/timme Varje
10665473 50 l/timme Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10593634 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50155442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4123.94 SEK
    3824.46 SEK / Paket med 1
    Save 299.48 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dessa icke-trycksatta ersättningspatroner ger avjoniserat vatten för många applikationer och är avsedda för användning med Thermo Scientific™ Vattenavjoniserare i icke trycksatt plast.
Thermo Scientific™ Icke-trycksatta ersättningspatroner för vattenavjoniserare av plast ger avjoniserat vatten för många applikationer. För användning med vattenavjonisatorer utan tryck av plast, små kompakta system som ger avmineraliserat vatten. Idealisk för små laboratorier men också för att leverera autoklaver och brickor i läkares och tandläkarmottagningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ersättningskassett för DI 750
Flödeshastighet 100 l/timme
Filterstorlek 750 L
För användning med (utrustning) DI 750 utan tryck (artikelnummer 03.1404)
Renhet 0,1 till 20 μ S/cm
Typ Avjonisator utan tryck