Läs mer
Non Ratio Turbidity Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11738515 Handla allt Reagecon Produkter
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Grumlighet:
0,0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11738515
Brand: Reagecon CRS200100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd grumlighetsstandarder för exakta mätningar med nefelometerinstrument. Icke-förhållande turbiditetsstandarder, Reagecon™ är sammansatta av suspenderade polymermikrosfärer för att eliminera problemen med Formazin-standarder. Det är de NIST spårbar, US EPA godkänd och certifierad korrekt till± 1 %.
Dessa grumlighetsstandarder tar bort hanterings-, stabilitets- och noggrannhetsproblem som är förknippade med traditionella Formazin-turbiditetsstandarder. De är certifierade spårbara till NIST Referensmaterial 1690, och finns i en mängd koncentrationer från 0 4000 –NTU.
  • Ej giftig och icke-cancerframkallande, utan speciella hanterings- eller kasseringskrav
  • Väldefinierad sfärisk form av partiklar, 0,01 –0,2 μm i diameter
  • Partiklar stannar i —suspension, de försämras inte eller sedimenterar
  • En lång stabil hållbarhet på 2 år vid alla koncentrationer
  • Bekväm, färdig att använda —lösningsblandning avråds eftersom den drar in luft
Specifikationer
Typ Non Ratio Turbidity Standard
För användning med (utrustning) Icke Ratio Instrument
För användning med (applikation) Nefelometrisk grumlighetsmätning
Noggrannhet ±1 %
Grumlighet 200 NTU
Certifikat och efterlevnad NIST, US EPA godkänd
Volym (metrisk) 100 ml