Beskrivning
Dessa grumlighetsstandarder tar bort hanterings-, stabilitets- och noggrannhetsproblem som är förknippade med traditionella Formazin-turbiditetsstandarder. De är certifierade spårbara till NIST Referensmaterial 1690, och finns i en mängd koncentrationer från 0 4000 –NTU.
- Ej giftig och icke-cancerframkallande, utan speciella hanterings- eller kasseringskrav
- Väldefinierad sfärisk form av partiklar, 0,01 –0,2 μm i diameter
- Partiklar stannar i —suspension, de försämras inte eller sedimenterar
- En lång stabil hållbarhet på 2 år vid alla koncentrationer
- Bekväm, färdig att använda —lösningsblandning avråds eftersom den drar in luft
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Non Ratio Turbidity Standard |
| För användning med (utrustning) | Icke Ratio Instrument |
| För användning med (applikation) | Nefelometrisk grumlighetsmätning |
| Noggrannhet | ±1 % |
| Grumlighet | 500 NTU |
| Certifikat och efterlevnad | NIST, US EPA godkänd |
| Volym (metrisk) | 500 ml |