Läs mer
Non Ratio Turbidity Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11778495 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Grumlighet:
0,0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Grumlighet unitSize
11778495 100 ml 0,0 NTU 100ml
11738505 100 ml 10 NTU 100ml
11788495 500 ml 0,0 NTU 500ml
11718515 100 ml 100 NTU 100ml
11728515 500 ml 100 NTU 500ml
11738515 100 ml 200 NTU 100ml
11748515 500 ml 200 NTU 500ml
11758505 100 ml 20 NTU 100ml
11768505 500 ml 20 NTU 500ml
11713836 500 ml 4000 NTU 500ml
11703836 100 ml 4000 NTU 100ml
11778505 100 ml 40 NTU 100ml
11768515 500 ml 500 NTU 500ml
11708515 500 ml 50 NTU 500ml
11778515 100 ml 800 NTU 100ml
11788515 500 ml 800 NTU 500ml
11728505 500 ml 5 NTU 500ml
11748505 500 ml 10 NTU 500ml
11708505 500 ml 1 NTU 500ml
11718505 100 ml 5 NTU 100ml
11798495 100 ml 1 NTU 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 11778495 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRS0.0100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd grumlighetsstandarder för exakta mätningar med nefelometerinstrument. Icke-förhållande turbiditetsstandarder, Reagecon™ är sammansatta av suspenderade polymermikrosfärer för att eliminera problemen med Formazin-standarder. Det är de NIST spårbar, US EPA godkänd och certifierad korrekt till± 1 %.
Dessa grumlighetsstandarder tar bort hanterings-, stabilitets- och noggrannhetsproblem som är förknippade med traditionella Formazin-turbiditetsstandarder. De är certifierade spårbara till NIST Referensmaterial 1690, och finns i en mängd koncentrationer från 0 4000 –NTU.
  • Ej giftig och icke-cancerframkallande, utan speciella hanterings- eller kasseringskrav
  • Väldefinierad sfärisk form av partiklar, 0,01 –0,2 μm i diameter
  • Partiklar stannar i —suspension, de försämras inte eller sedimenterar
  • En lång stabil hållbarhet på 2 år vid alla koncentrationer
  • Bekväm, färdig att använda —lösningsblandning avråds eftersom den drar in luft
Specifikationer
Typ Non Ratio Turbidity Standard
För användning med (utrustning) Icke Ratio Instrument
För användning med (applikation) Nefelometrisk grumlighetsmätning
Noggrannhet ±1 %
Grumlighet 0,0 NTU
Certifikat och efterlevnad NIST, US EPA godkänd
Volym (metrisk) 100 ml