Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 140 x 3,6 mm
Produktkod. 10402434
Change view
Färg:
Blått
Brun
Grön
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10402434 Svart Paket med 100
12336367 Rött Paket med 100
12356367 Gult Paket med 100
12366367 Grön Paket med 100
12386367 Silver Paket med 100
11318093 Klart Paket med 100
12346367 Blått Paket med 100
12376367 Orange Paket med 100
12396367 Lila Paket med 100
12306377 Brun Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10402434 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 10402434
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 140 x 3,6 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Finns i olika storlekar och färger.
  • Material - nylon
  • Drifttemperatur: buntband -40 °C till 85 °C, självhäftande baser -20 C °till 60 °C
  • Brandfarlighetsklass UL94 klass V2
Specifikationer
Typ Buntband
Material Nylon
Färg Svart
Längd (metrisk) 140 mm
Bredd (metrisk) 3.6 mm
Mått (L x B) 140 x 3.6 mm
Draghållfasthet (engelska) 13 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Klass V2