Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 140 x 3,6 mm
Produktkod. 12366367
Change view
Färg:
Blått
Brun
Grön
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12366367 Grön Paket med 100
12336367 Rött Paket med 100
12356367 Gult Paket med 100
10402434 Svart Paket med 100
12386367 Silver Paket med 100
11318093 Klart Paket med 100
12346367 Blått Paket med 100
12376367 Orange Paket med 100
12396367 Lila Paket med 100
12306377 Brun Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12366367 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12366367
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 140 x 3,6 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Finns i olika storlekar och färger.
  • Material – nylon
  • Driftstemperatur: kabelbinders -40 °C till 85 °C, limsocklar -20 °C till 60 °C
  • Brandfarlighetsklassning UL94 klass V2
Specifikationer
Typ Kabelbinder
Material Nylon
Färg Grön
Längd (metrisk) 140 mm
Bredd (metrisk) 3.6 mm
Mått (L x B) 140 x 3.6 mm
Draghållfasthet (engelska) 13 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Klass V2