Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 140 x 3,6 mm
Färg:
Blått
Brun
Grön
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Available in assorted sizes and colors.
- Material - nylon
- Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
- Flammability rating UL94 class V2
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cable Tie |
| Material | Nylon |
| Färg | Rött |
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Bredd (metrisk) | 3.6 mm |
| Mått (L x B) | 140 x 3.6 mm |
| Draghållfasthet (engelska) | 13 kg |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Certifikat och efterlevnad | UL94 Class V2 |