Läs mer
Scientific Industries Halkfri metallbricka för Roto-Shake Genie
Produktkod. 11361454 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Roto-Shake Genie
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11361454 Roto-Shake Genie Varje
1 options
Produktkod. 11361454 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 0A1100070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1039.50 SEK
    947.54 SEK / Paket med 1
    Save 91.96 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Denna halkfria metallbricka för Roto-Shake Genie fästs på en magnetisk plattform för att vagga öppna behållare.
  • Fästs på magnetisk plattform (delnr. 0A-1100-030) på stenöppna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Halkfri metallbricka
Material Metall
Mått (L x B x H) 30,5 x 30,5 x 2,5 cm (12 x 12 x 1 tum)
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg
Färg Beige
För användning med (applikation) Gungande öppna behållare på magnetisk plattform
För användning med (utrustning) Roto-Shake Genie
Förpackningsmängd 1 st.