Läs mer
Micronova™ Icke-steril BucketLiner
BIOPHARMA
Produktkod. 13182370 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått:
24 x 24 tum
31 x 19 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Förpackningsstorlek
13182370 31 x 19 tum. Paket med 200
32236918 24 x 24 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13182370 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BKL73119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6620.00 SEK
    6346.52 SEK / Paket med 200
    Save 273.48 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Micronova™ Icke-steril BucketLiner skapar en ogenomtränglig barriär mellan starka desinfektionsmedel och hinkar eller mellan produkt och behållare.
  • Laminat är 75% LDPE, 25% Nylon
  • Utmärkt för desinfektionsmedel och rengöringslösningar
  • Idealisk för produktdelar eller överföring av råmaterial
  • 3 mil tjocklek
  • Plattförpackade, individuellt dubbelförpackade eller bulkförpackade
  • Håller till autoklav med flytande innehåll
  • Icke-sterila liners är bulkpackade 50 per påse, 200 liners per fodral
Specifikationer
Produkttyp Bucket Liner
Material LDPE, Nylon
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Mått 31 x 19 tum.
För användning med (applikation) Produkttransport eller vätskeinneslutning
För användning med (utrustning) B-7-serien hink eller väska i liknande storlek
Höjd (metrisk) 48 cm
Längd (metrisk) 75 cm
Kvantitet 24/Pk.