Beskrivning
- Laminat är 75 % LDPE, 25 % Nylon
- Utmärkt för desinfektionsmedel och rengöringsmedel
- Idealiskt för produktdelar eller råmaterialöverföring
- 3 mil tjocklek
- Plattpackat, individuellt dubbelpackat eller bulkpackat
- Håller emot autoklav med flytande innehåll
- Icke-sterila foderliners packas i bulk: 50 per påse, 200 liners per låda
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bucket Liner |
| Material | LDPE, Nylon |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Mått | 24 x 24 tum |
| För användning med (applikation) | Produkttransport eller vätskeinneslutning |
| För användning med (utrustning) | B-7-serien hink eller väska i liknande storlek |
| Höjd (metrisk) | 60 cm |
| Längd (metrisk) | 60 cm |
| Kvantitet | 24/Pk. |
| Visa mer |