Läs mer
Nitritex™ Icke-sterila renrumshandskar för kemoterapi
BIOPHARMA
Produktkod. 15288218
Change view
Kvantitet:
1000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15288218 1000 Pk. Paket med 1000
1 options
Produktkod. 15288218 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BSANXS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-03-2027
Bära Nitritex™ Icke-sterila renrumshandskar för kemoterapi för att säkerställa säker hantering av kemoterapiläkemedel. Handskarna har testats mot världens strängaste standarder.
  • Icke-latex
  • Olika storlekar
  • Underlätta säker hantering av kemoterapiläkemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 9001:2015 och (EU)2016/425. (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 och EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 och (EC) 2023.
Disponibel Engångsbruk
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Nitril
Sterilitet Icke-steril
Förpackningstyp 100 stycken per förseglad inre PE-påse; en inre PE-påse per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (1000 stycken)
Kvantitet 1000 Pk.