Läs mer
Kartell™ Icke-sterilt graderat koniskt centrifugrör
Produktkod. 12523347
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
0,5 ml
2,5 ml
Förpackningsmängd:
25 st.
25 st. på PS-brickan
50 st. på PS-brickan
Max. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsmängd Max. RCF
12523347 50 ml 2,5 ml 25 st. 9400 RCF
12543347 50 ml 2,5 ml 25 st. på PS-brickan 9400 RCF
12503347 15 ml 0,5 ml 50 st. på PS-brickan 6200 RCF
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12523347 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8401100
Öka provåtervinningen med ett koniskt format rör som har en räfflad, lättanvänd lock. Kartell™ Icke-steril graderad konisk centrifugrör är gjord av högtransparens polypropen och har en stor vit märkningsyta för att öka spårbarheten.
  • Tål extrema temperaturer på -80 °C till +121 °C
  • Inkluderar blått gängtätningslock med räfflad kant för säker och enkel öppning och stängning
  • Konisk botten för total provåtervinning
  • Lättlästa graderingar är förtryckta
  • Designad för provinsamling eller transport
  • Apyrogena och endotoxiner fria
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Diameter (metrisk) 30 mm
Max. RCF 9400 RCF
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Förslutningstyp Plugg tätning
Färg Kristallklart
Längd (metrisk) 117 mm
Material Polypropen
Graderad Ja
Inkluderar Vitt markeringsområde
Förpackningsmängd 25 st.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Examen 2,5 ml
Form Konisk