Läs mer
Kartell™ Icke-sterilt graderat koniskt centrifugrör
Produktkod. 12543347
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
0,5 ml
2,5 ml
Förpackningsmängd:
25 st.
25 st. på PS-brickan
50 st. på PS-brickan
Max. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsmängd Max. RCF
12543347 50 ml 2,5 ml 25 st. på PS-brickan 9400 RCF
12523347 50 ml 2,5 ml 25 st. 9400 RCF
12503347 15 ml 0,5 ml 50 st. på PS-brickan 6200 RCF
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12543347 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8401400
Öka provåtervinningen med ett koniskt format rör som har en räfflad, lättanvänd lock. Kartell™ Icke-steril graderad konisk centrifugrör är gjord av högtransparens polypropen och har en stor vit märkningsyta för att öka spårbarheten.
  • Tål extrema temperaturer på -80 °C till +121 °C
  • Inkluderar blått gängtätningslock med räfflad kant för säker och enkel öppning och stängning
  • Konisk botten för total provåtervinning
  • Lättlästa graderingar är förtryckta
  • Designad för provinsamling eller transport
  • Apyrogena och endotoxiner fria
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Diameter (metrisk) 30 mm
Max. RCF 9400 RCF
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Förslutningstyp Plugg tätning
Färg Kristallklart
Längd (metrisk) 117 mm
Material Polypropen
Graderad Ja
Inkluderar Vitt markeringsområde
Förpackningsmängd 25 st. på PS-brickan
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Examen 2,5 ml
Form Konisk