Läs mer
Kartell™ Icke-sterilt graderat koniskt centrifugrör
Produktkod. p-8504030
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
0,5 ml
2,5 ml
Förpackningsmängd:
25 st.
25 st. på PS-brickan
50 st. på PS-brickan
Max. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
Produktkod. 12523347
Brand: Kartell™ 8401100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka provåtervinningen med ett koniskt format rör som har en räfflad, lättanvänd lock. Kartell™ Icke-steril graderad konisk centrifugrör är gjord av högtransparens polypropen och har en stor vit märkningsyta för att öka spårbarheten.
  • Tål extrema temperaturer på -80 °C till +121 °C
  • Inkluderar blått gängtätningslock med räfflad kant för säker och enkel öppning och stängning
  • Konisk botten för total provåtervinning
  • Lättlästa graderingar är förtryckta
  • Designad för provinsamling eller transport
  • Apyrogena och endotoxiner fria
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Diameter (metrisk) 30 mm
Max. RCF 9400 RCF
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Förslutningstyp Plugg tätning
Färg Kristallklart
Längd (metrisk) 117 mm
Material Polypropen
Graderad Ja
Inkluderar Vitt markeringsområde
Förpackningsmängd 25 st.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Examen 2,5 ml
Form Konisk