Läs mer
Fisherbrand™ Icke-sterilt PTFE-sprutfilter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Material (membran) | PTFE (hydrofil) |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För ett brett spektrum av applikationer |
| Material för hölje | Polypropen |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Typ | Sprutfilter |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |