Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För ett brett spektrum av applikationer |
| Material för hölje | Polypropen |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ | Sprutfilter |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |