Läs mer
Fisherbrand™ Reservoar för icke-steril reagens
Produktkod. 32214747 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
55 mL
100 mL
Material:
PVC
Polystyren
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material
32214747 25 mL Polystyren
32214748 10 mL Polystyren
32214745 50 mL Polystyren
32214742 55 mL Polystyren
32214743 55 mL PVC
32214750 100 mL Polystyren
32214746 100 mL PVC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 32214747
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Reservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocedurer
  • Överlägsen hållbarhet med förbättrade väggar och krosssäkra 'torn' i hörnen
  • Enkel hantering med flikar för att förhindra att staplade reservoarer fastnar ihop
  • Tog examen 5, 10 ml
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNase, RNase och Pyrogenfri
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Pipettering
Förpackning Bulk-wrap
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel För engångsbruk
Bottenform V-botten