Beskrivning
- Fotavtryck kompatibelt med automatiserade system
- Kan spåras till produktion genom ett definierat LOT-nummersystem
- Fri från detekterbara endotoxiner (0,003 EU/ml) och regelbundet testad med ett FDA-godkänt kinetiskt turbidimetriskt LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Tillverkade av råmaterial som testats för lakbart material
- Fri från detekterbar DNas, RNas och mänskligt DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad enligt riktlinjer enligt DIN ISO 9001
- Modeller med skorstensdesign gör att varje brunn kan stå på egna ben, vilket minskar risken för proveröverföring och korskontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alfanumeriskt |
| Certifikat och efterlevnad | DIN ISO 9001 |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |