Läs mer
Greiner Bio-One Obehandlade 96-brunnars mikroplattor
Beskrivning
- Footprint kompatibel med automatiserade system
- Kan spåras till produktion genom definierat LOT-nummersystem
- Fri från detekterbara endotoxiner (0,003 EU/ml) och testas regelbundet med ett FDA-godkänt kinetisk turbidimetriskt LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Tillverkad av råvaror som testats för lakbara ämnen
- Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
- Modeller med skorstensdesign gör att varje brunn kan stå för sig själv vilket minskar risken för provöverföring och korskontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 9001 |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |