Läs mer
Greiner Bio-One Obehandlade 96-brunnars mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8000234
Total volym (metrisk) Tja:
234μ L
355μ L
382μ L
Material:
Polypropen
Polystyren
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10242711
Brand: Greiner Bio-One 651101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad utan ytbehandling för att skapa låg biomolekylär bindning för känsliga biokemiska screeningapplikationer. Greiner Bio One™ Obehandlade 96-brunnars analysmikroplattor finns tillgängliga i polystyren eller polypropen med en rad brunnsdesigner.
  • Footprint kompatibel med automatiserade system
  • Kan spåras till produktion genom definierat LOT-nummersystem
  • Fri från detekterbara endotoxiner (0,003 EU/ml) och testas regelbundet med ett FDA-godkänt kinetisk turbidimetriskt LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Tillverkad av råvaror som testats för lakbara ämnen
  • Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
  • Modeller med skorstensdesign gör att varje brunn kan stå för sig själv vilket minskar risken för provöverföring och korskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alfanumerisk
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 9001
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 234μ L
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
Kvantitet 100/Cs.
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C