Läs mer
Nonacarbonyldiiron, 99%
Produktkod. 11312158
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312158 10 g 10g
11302158 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013062.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
It is an important reagent in organometallic chemistry and of occasional use in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15321-51-4
Molekylformel C9H3Fe2O9
Molekylvikt (g/mol) 366.804
MDL-nummer MFCD00151465
InChI-nyckel CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
PubChem CID 71311424
IUPAC-namn carbon monoxide;iron;iron(3+);methanone
LEDER [CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonacarbonyldiiron
Smältpunkt ∼100°C (decomposition)
Färg Orange
Densitet 2.85 g/mL
Linjär formel Fe2(CO)9
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3179
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 363.79
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nonacarbonyldiiron
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.