Läs mer
Nonadecafluoro-decanoic Acid Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonadecafluoro-decanoic Acid Ammonium Salt |
| CAS | 3108-42-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H4F19NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ammonium perfluorodecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10HF19O2.H3N/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29;/h(H,30,31);1H3 |
| LEDER | FC(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O.N |
| IUPAC-namn | azanium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.11 |
| Visa mer |