Läs mer
Nonadecane, 99%
Produktkod. 10419440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10419440 25 g Glasflaska 25g
10732515 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10419440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129100250
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 629-92-5 | C19H40 | 268.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-92-5
Molekylformel C19H40
Molekylvikt (g/mol) 268.51
MDL-nummer MFCD00009012
InChI-nyckel LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID 12401
ChEBI CHEBI:32927
IUPAC-namn nonadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonadecane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 32.0°C to 34.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 330.0°C
Flampunkt 168°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17CH3
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 3.6 mPa.s (40°C)
Formel vikt 268.51
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nonadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.