Läs mer
Nonadecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Nonadecane |
| CAS | 629-92-5 |
| Molekylformel | C19 H40 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Nonadecane, NSC 77136, n-Nonadecane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | Nonadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.52 |
| Formel vikt | 268.313 |