Läs mer
Nonadecanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonadecanedioic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O4/c20-18(21)16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(22)23/h1-17H2,(H,20,21)(H,22,23) |
| Formel vikt | 328.2614 |