Läs mer
Nonadecanoinsyra, 98+%
Produktkod. 10138222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10138222 1 g Glasflaska 1g
10114840 5 g Glasflaska 5g
10391124 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10138222 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 SEK
    583.65 SEK / 1g
    Save 76.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 646-30-0 | C19H38O2 | 298,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 646-30-0
Molekylformel C19H38O2
Molekylvikt (g/mol) 298.51
MDL-nummer MFCD00002754
InChI-nyckel ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonadecanoic acid, nonadecylic acid, unii-h6m3vyc62p, h6m3vyc62p, fatty acids, c16-22, n-nonadecanoate, n-nonadecylate, nonadecyclic acid, c16-c22 alkylcarboxylic acid
PubChem CID 12591
ChEBI CHEBI:39246
IUPAC-namn nonadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Nonadecanoic acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 68 °C till 70 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 297 °C (100,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 02, II, 368
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i het alkohol och eter
Formel vikt 298.51
Procent renhet 98+%
Fysisk form Fint pulver eller blanka flingor
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Nonadecanoic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.