Läs mer
Nonadekansyra metylester standard för gaskromatografi, Chem Lab
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1731-94-8 |
| Smältpunkt | 54°C |
| Flampunkt | > 113 °C |
| Analysprocentintervall | ≥ 99.5% |
| Förpackning | Ampull i glas |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.61 |
| Fysisk form | Fast |