Learn More
Nonafluor-1-butansulfonsyra (50 μg/ml i acetonitril), TRC
Product Code. 30464607
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
Product Code. Kvantitet
30464607 5 mL
1 options
Product Code. 30464607 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCKIT80951X5ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Perfluorobutanesulfonic acid
CAS 375-73-5
Molekylformel C4 H F9 O3 S
Kvantitet 5 mL
Synonym 1-Butanesulfonic acid, nonafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Eftop FBSA, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS
InChI formel InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
LEDER OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutan-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 300.1
Formel vikt 299.9503
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Perfluorobutanesulfonic acid 50 μg/mL