Läs mer
Nonafluoro-1-butanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorobutanesulfonic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16) |
| Formel vikt | 299.9503 |