Läs mer
Nonafluor-1-butansulfonylfluorid, TRC
Produktkod. 30473499
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30473499 1 g
1 options
Produktkod. 30473499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6493201G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonafluoro-1-butanesulfonyl Fluoride
CAS 375-72-4
Molekylformel C4 F10 O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym Perfluorobutanesulfonyl Fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride (ACI), 1-Butanesulfonyl fluoride','nonafluoro- (6CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-sulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, n-Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, Nonafluorobutanesulfonic acid fluoride, Nonafluorobutanesulfonyl fluoride, Nonaflyl fluoride, Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, Perfluorobutan-1-sulfonyl fluoride, Perfluorobutanesulfonyl fluoride, Perfluorobutylsulfonyl fluoride, 1-Butanesulfonyl fluoride','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- (8CI','9CI','ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride (ACI)
InChI formel InChI=1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutan-1-sulfonylfluorid
Molekylvikt (g/mol) 302.09
Formel vikt 301.9459