Läs mer
Nonafluor-1-jodobutan, 97 %
Produktkod. 11432658
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432658 5 g 5g
11442658 25 g 25g
11452658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16671.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345,934 g/mol
Nonafluoro-1-jodbutan används som jodatomdonator vid syntesen av jodcyklohexan. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nonafluoro-1-jodobutan används som jodatomdonator vid syntesen av jodcyklohexan. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras mörkt på avstånd från oxidationsmedel. Inkompatibel med alkalimetaller och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 423-39-2
Molekylformel C4F9I
Molekylvikt (g/mol) 345.934
MDL-nummer MFCD00001062
InChI-nyckel PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
PubChem CID 67917
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-jodbutan
LEDER C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonafluoro-1-iodobutane
Smältpunkt -89°C to -87°C
Densitet 2.01
Kokpunkt 67°C
Odör Pungent
Brytningsindex 1.329
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1777546
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 345.93
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.